2-Aminotiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0633-25G A0633-500G A0633-100G
TCIAA0633-25GEA 16 EUR
TCIAA0633-25G TCIAA0633-500G TCIAA0633-100G
2-Aminotiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Aminotiazol
Formula: C₃H₄N₂S
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: 86…89 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005325
Núm. CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Índice Merck: 14,00479
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c11184de61875cff6660d0c56c971bb26c80b53&vid=6c11184de61875cff6660d0c56c971bb26c80b53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency