2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3179-1G B3179-5G
TCIAB3179-1GEA 48 EUR
TCIAB3179-1G TCIAB3179-5G
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Pto. Ebullición: 69°C
Número MDL: MFCD00153084
Núm. CAS: 175205-82-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&vid=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C