1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A1183-25G A1183-5G
TCIAA1183-25GEA 71 EUR
TCIAA1183-25G TCIAA1183-5G
1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona
Formula: C₆H₅BrOS
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 92…93 °C
Número MDL: MFCD00014528
Núm. CAS: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&vid=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C