2-Bromo-5-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2353-25G
B2353-5G
TCIAB2353-25GEA
136
EUR
TCIAB2353-25G
TCIAB2353-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00142872 Núm. CAS: 94569-84-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |