2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3759-1G
B3759-5G
TCIAB3759-1GEA
27
EUR
TCIAB3759-1G
TCIAB3759-5G
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD00153087 Núm. CAS: 189278-27-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |