2-Cloroisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cloropiridina-4-carbonitrilo
C1873-25G C1873-5G
TCIAC1873-25GEA 122 EUR
TCIAC1873-25G TCIAC1873-5G
2-Cloroisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloroisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD00174318
Núm. CAS: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7ba552ab70600557ec3125c42ee4d141801700&vid=fb7ba552ab70600557ec3125c42ee4d141801700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C