2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2047-25G C2047-5G
TCIAC2047-25GEA 214 EUR
TCIAC2047-25G TCIAC2047-5G
2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥95.0% (por GC)
2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00134430
Núm. CAS: 82386-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&vid=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %