2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 30 EUR
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00042225
Núm. CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %