6-Cloronicotinonitrilo ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cloropiridina-5-carbonitrilo
C2056-25G C2056-5G
TCIAC2056-25GEA 158 EUR
TCIAC2056-25G TCIAC2056-5G
6-Cloronicotinonitrilo ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
6-Cloronicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00084941
Núm. CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&vid=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C