1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20

A1471-25G A1471-5G
TCIAA1471-25GEA 136 EUR
TCIAA1471-25G TCIAA1471-5G
1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥99.0% (por GC)
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formula: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: 52 °C
Número MDL: MFCD00005444
Núm. CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&vid=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR