2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1986-1G C1986-5G
TCIAC1986-1GEA 37 EUR
TCIAC1986-1G TCIAC1986-5G
2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD00042226
Núm. CAS: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&vid=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C