2-Clorobenzoxazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
C1387-25G C1387-5G
TCIAC1387-25GEA 99 EUR
TCIAC1387-25G TCIAC1387-5G
2-Clorobenzoxazol ≥98.0% (por GC)
2-Clorobenzoxazol
Formula: C₇H₄ClNO
Pto. Ebullición: 202°C
Pto. de fusión: 7°C
Densidad: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00005766
Núm. CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&vid=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %