2-Clorotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2471-25G C2471-5G
TCIAC2471-25GEA 167 EUR
TCIAC2471-25G TCIAC2471-5G
2-Clorotiazol ≥98.0% (por GC)
2-Clorotiazol
Formula: C₃H₂ClNS
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210701
Núm. CAS: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&vid=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %