2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D0059-25G D0059-5G
TCIAD0059-25GEA 150 EUR
TCIAD0059-25G TCIAD0059-5G
2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥98.0% (by HPLC)
2-Desoxi-D(-)-ribosa
Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135904
Núm. CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Índice Merck: 14,02908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&vid=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency