2-Acetiltiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
A1265-25G A1265-5G
TCIAA1265-25GEA 239 EUR
TCIAA1265-25G TCIAA1265-5G
2-Acetiltiazol ≥98.0% (por GC)
2-Acetiltiazol
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: 65,5 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00005324
Núm. CAS: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&vid=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %