2-Etil-4-metilimidazol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Etil-4-metil-1H-imidazol
E0232-25G E0232-500G E0232-100G
TCIAE0232-25GEA 22 EUR
TCIAE0232-25G TCIAE0232-500G TCIAE0232-100G
2-Etil-4-metilimidazol ≥95.0% (por GC)
2-Etil-4-metilimidazol
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005193
Núm. CAS: 931-36-2
EINECS: 213-234-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51200c50ceba030f315e624ea1210e180646597c&vid=f3c95c6a1178bf7c7fc9654779608611add5dfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %