2-Etil-4-metiltiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0456-25G E0456-5G
TCIAE0456-25GEA 91 EUR
TCIAE0456-25G TCIAE0456-5G
2-Etil-4-metiltiazol ≥98.0% (por GC)
2-Etil-4-metiltiazol
Formula: C₆H₉NS
MW: 127.21 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Densidad: 1.0231
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00036621
Núm. CAS: 15679-12-6
EINECS: 239-757-9
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&vid=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %