2-Fluoro-p-anísaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 2-Fluoro-4-anísaldehído
F0386-25G F0386-5G
TCIAF0386-25GEA 161 EUR
TCIAF0386-25G TCIAF0386-5G
2-Fluoro-p-anísaldehído ≥96.0% (por GC)
2-Fluoro-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Número MDL: MFCD00236679
Núm. CAS: 331-64-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80d65b05934743c44a51e1cc8eae6fda6e02c417&vid=80d65b05934743c44a51e1cc8eae6fda6e02c417&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency