2-Mercapto-5-metilbencimidazol
Proveedor: TCI
Atención
M1357-100G M1357-25G
TCIAM1357-100GEA 111 EUR
TCIAM1357-100G TCIAM1357-25G
2-Mercapto-5-metilbencimidazol
2-Mercapto-5-metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂S
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Número MDL: MFCD00010617
Núm. CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&vid=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency