2-Mercaptobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzotiazol-2-tiol
M0055-25G
M0055-500G
TCIAM0055-25GEA
16
EUR
TCIAM0055-25G
TCIAM0055-500G
2-Mercaptobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Mercaptobenzotiazol
Formula:
C₇H₅NS₂ MW: 167,26 g/mol Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 177…182 °C Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005781 Núm. CAS: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,05868 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 183.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...