2-Mercaptobenzotiazol ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzotiazol-2-tiol
M0247-25G M0247-500G
TCIAM0247-25GEA 20 EUR
TCIAM0247-25G TCIAM0247-500G
2-Mercaptobenzotiazol ≥99.0% (by HPLC)
2-Mercaptobenzotiazol
Formula: C₇H₅NS₂
MW: 167,26 g/mol
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 177…182 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005781
Núm. CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&vid=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Methanol transparency