2-Metoxi-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2191-1G M2191-5G
TCIAM2191-1GEA 20 EUR
TCIAM2191-1G TCIAM2191-5G
2-Metoxi-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00153202
Núm. CAS: 121643-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&vid=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %