1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0386-25G T0386-500G
TCIAT0386-25GEA 16 EUR
TCIAT0386-25G TCIAT0386-500G
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato
Formula: C₈H₁₆Cl₆O₃
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179352
Núm. CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Índice Merck: 14,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899339f9f949b57f2cabce02d622667a8f97dce7&vid=899339f9f949b57f2cabce02d622667a8f97dce7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in EtOH almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %