o-Toluato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
T0294-25G T0294-500G
TCIAT0294-25GEA 28 EUR
TCIAT0294-25G TCIAT0294-500G
o-Toluato de etilo ≥98.0% (por GC)
o-Toluato de etilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 227°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,0479 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00009112
Núm. CAS: 87-24-1
EINECS: 201-734-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&vid=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %