o-Toluato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0296-25ML T0296-500ML
TCIAT0296-25MLEA 30 EUR
TCIAT0296-25ML TCIAT0296-500ML
o-Toluato de metilo ≥98.0% (por GC)
o-Toluato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,079 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00008428
Núm. CAS: 89-71-4
EINECS: 201-932-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %