2-Metilbenzotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0516-25G M0516-500G M0516-100G
TCIAM0516-25GEA 90 EUR
TCIAM0516-25G TCIAM0516-500G TCIAM0516-100G
2-Metilbenzotiazol ≥98.0% (por GC)
2-Metilbenzotiazol
Formula: C₈H₇NS
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 123°C
Número MDL: MFCD00005794
Núm. CAS: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&vid=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %