2-Metilfurano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0226-25ML M0226-500ML
TCIAM0226-25MLEA 16 EUR
TCIAM0226-25ML TCIAM0226-500ML
2-Metilfurano ≥98.0% (por GC)
2-Metilfurano
Formula: C₅H₆O
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -30°C
Número MDL: MFCD00003248
Núm. CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&vid=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %