Anhídrido isobutirico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0111-25ML I0111-500ML
TCIAI0111-25MLEA 16 EUR
TCIAI0111-25ML TCIAI0111-500ML
Anhídrido isobutirico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido isobutirico
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00008913
Núm. CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&vid=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %