Ácido naftaleno-2-sulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 118 EUR
H56685.22 H56685.36
Ácido naftaleno-2-sulfónico ≥98%
Ácido naftaleno-2-sulfónico
Formula: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,24 g/mol
Pto. Ebullición: ∼350 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124 °C
Densidad: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149271
Núm. CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,06464