Pirrol-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1246-25G P1246-5G
TCIAP1246-25GEA 74 EUR
TCIAP1246-25G TCIAP1246-5G
Pirrol-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Pirrol-2-carbaldehído
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 43…46 °C
Número MDL: MFCD00005217
Núm. CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e83fbdd504df1f7222f26cc5992e251d74357cc&vid=7e83fbdd504df1f7222f26cc5992e251d74357cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C