Ácido 2-tenoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid

T0218-25G T0218-100G
TCIAT0218-25GEA 36 EUR
TCIAT0218-25G TCIAT0218-100G
Ácido 2-tenoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…125 °C
Número MDL: MFCD00005437
Núm. CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Índice Merck: 14,09354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33de5a2074a6b065870b7a5db77225ca755a9eb2&vid=33de5a2074a6b065870b7a5db77225ca755a9eb2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR