3-(2-Aminoetil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
A1336-25G A1336-5G
TCIAA1336-25GEA 526 EUR
TCIAA1336-25G TCIAA1336-5G
3-(2-Aminoetil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00191604
Núm. CAS: 20173-24-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=385806887e683cb14acbd76697c92dda58d57473&vid=385806887e683cb14acbd76697c92dda58d57473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %