Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
F0779-1G F0779-5G
TCIAF0779-1GEA 22 EUR
TCIAF0779-1G TCIAF0779-5G
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Número MDL: MFCD01310821
Núm. CAS: 458-45-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&vid=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C