Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
H0599-25G H0599-250G
TCIAH0599-25GEA 26 EUR
TCIAH0599-25G TCIAH0599-250G
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Número MDL: MFCD00002778
Núm. CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&vid=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C