Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
M1032-25G M1032-5G
TCIAM1032-25GEA 124 EUR
TCIAM1032-25G TCIAM1032-5G
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00002777
Núm. CAS: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e237cd9d313c6b4ded1a555534c071f1b9827fd9&vid=e237cd9d313c6b4ded1a555534c071f1b9827fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C