3-(Aminometil)piridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Piridilmetil)amina, 3-Picolamina, 3-Piridilmetilamina
P0762-25ML
P0762-500ML
P0762-100ML
TCIAP0762-25MLEA
19
EUR
TCIAP0762-25ML
TCIAP0762-500ML
TCIAP0762-100ML
3-(Aminometil)piridina ≥99.0% (por GC)
3-(Aminometil)piridina
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 74°C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1,0712 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100°C |
Número MDL:
MFCD00006412 Núm. CAS: 3731-52-0 EINECS: 223-091-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)