3-Piridilmetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0555-25ML P0555-500ML
TCIAP0555-25MLEA 36 EUR
TCIAP0555-25ML TCIAP0555-500ML
3-Piridilmetanol ≥98.0% (por GC)
3-Piridilmetanol
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00006407
Núm. CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Índice Merck: 14,06527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&vid=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %