Tiofen-3-metanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
T1660-25G T1660-5G
TCIAT1660-25GEA 222 EUR
TCIAT1660-25G TCIAT1660-5G
Tiofen-3-metanol ≥96.0% (por GC)
Tiofen-3-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00014534
Núm. CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&vid=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %