Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
T1713-1G T1713-5G
TCIAT1713-1GEA 21 EUR
TCIAT1713-1G TCIAT1713-5G
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico
Formula: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,441 g/cm³ (27 °C)
Número MDL: MFCD00153292
Núm. CAS: 2516-99-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&vid=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %