Ácido 3,3,3-trifenilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3,3-Triphenylpropanoic acid, 3,3,3-Triphenylpropanoic acid
T1558-5G T1558-25G
TCIAT1558-5GEA 69 EUR
TCIAT1558-5G TCIAT1558-25G
Ácido 3,3,3-trifenilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,3,3-trifenilpropionico
Formula: C₂₁H₁₈O₂
MW: 302,37 g/mol
Pto. de fusión: 184 °C
Densidad: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002713
Núm. CAS: 900-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=157ed551d9ec06abede7f24fc014e3f2b0048551&vid=157ed551d9ec06abede7f24fc014e3f2b0048551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C