3,3-Dimetilciclohexanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 23 EUR
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Dimetilciclohexanona ≥97.0% (por GC)
3,3-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00040178
Núm. CAS: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %