Ácido 3,3'-tiodipropionico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0204-25G T0204-500G
TCIAT0204-25GEA 16 EUR
TCIAT0204-25G TCIAT0204-500G
Ácido 3,3'-tiodipropionico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,3'-tiodipropionico
Formula: C₆H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002781
Núm. CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Índice Merck: 14,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&vid=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity