3,4-Dihidroxibenzoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate

D0571-25G D0571-5G
TCIAD0571-25GEA 55 EUR
TCIAD0571-25G TCIAD0571-5G
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 134 °C
Número MDL: MFCD00002199
Núm. CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9612e016a4e8bd69f6cf7b3ca4ced2c370b6b6ae&vid=9612e016a4e8bd69f6cf7b3ca4ced2c370b6b6ae&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR