3,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
M1943-25G M1943-5G
TCIAM1943-25GEA 73 EUR
TCIAM1943-25G TCIAM1943-5G
3,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Número MDL: MFCD00016437
Núm. CAS: 2150-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&vid=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C