Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2381-25G D2381-250G
TCIAD2381-25GEA 46 EUR
TCIAD2381-25G TCIAD2381-250G
Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 374 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 219…220 °C
Número MDL: MFCD00008827
Núm. CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency