Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2663-1G D2663-25G D2663-5G
TCIAD2663-1GEA 32 EUR
TCIAD2663-1G TCIAD2663-25G TCIAD2663-5G
Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Número MDL: MFCD00082727
Núm. CAS: 16225-26-6
EINECS: 240-350-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&vid=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency