3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 157 EUR
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído ≥95.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00010206
Núm. CAS: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR