3,5-Diclorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1170-25G D1170-5G
TCIAD1170-25GEA 79 EUR
TCIAD1170-25G TCIAD1170-5G
3,5-Diclorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Diclorosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 723 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92 °C
Número MDL: MFCD00003320
Núm. CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d954b3cbbab20c71a45d9f65b00e5c5e582eafe&vid=6d954b3cbbab20c71a45d9f65b00e5c5e582eafe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C