3,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
D2215-25G D2215-250G
TCIAD2215-25GEA 46 EUR
TCIAD2215-25G TCIAD2215-250G
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Número MDL: MFCD00002289
Núm. CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9934c968802b5c972d6c9ce2b0339e486abf64&vid=9f9934c968802b5c972d6c9ce2b0339e486abf64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity