3,5-Dimetilisoxazol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1767-25ML D1767-250ML
TCIAD1767-25MLEA 34 EUR
TCIAD1767-25ML TCIAD1767-250ML
3,5-Dimetilisoxazol ≥99.0% (por GC)
3,5-Dimetilisoxazol
Formula: C₅H₇NO
Pto. Ebullición: 141°C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD00003156
Núm. CAS: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&vid=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %